Imprimer
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9727-5G OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA 140 EUR
APOSOR9727-5G APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆BrNO
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668970
Numéro CAS: 243455-57-4