Imprimer
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 132 EUR
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₉BrN₂
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659074
Numéro CAS: 844891-12-9