Imprimer
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 568 EUR
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Formule: C₆H₆ClNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 23474-98-8