Imprimer

2-Methoxythioanisole 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-(Methylsulphanyl)anisole

OR9712-100G OR9712-25G OR9712-5G
APOSOR9712-100GEA 290 EUR
APOSOR9712-100G APOSOR9712-25G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 246 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792424
Numéro CAS: 2388-73-0
UN: 3334
ADR: 9 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR