Imprimer
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9704-1G OR9704-25G OR9704-5G
APOSOR9704-1GEA 0 EUR
APOSOR9704-1G APOSOR9704-25G APOSOR9704-5G
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861267
Numéro CAS: 53661-18-0