Imprimer
2,4-Dichloroaniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 0 EUR
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dichloroaniline 99%
2,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 60…62 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II