3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₁H₈ClNOS Point de fusion: 52…55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659063 Numéro CAS: 844891-05-0 UN: 3261 ADR: 8,II |