Imprimer
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9661-1KG OR9661-250G
APOSOR9661-1KGEA 174 EUR
APOSOR9661-1KG APOSOR9661-250G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₄N₂S₂
Point de fusion: 182…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038349
Numéro CAS: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1