Imprimer
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965882-1G OR965882-250MG
APOSOR965882-1GEA 451 EUR
APOSOR965882-1G APOSOR965882-250MG
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366716
Numéro CAS: 824429-50-7