Imprimer
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 481 EUR
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formule: C₈H₁₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209634
Numéro CAS: 24457-21-4
UN: 1760
ADR: 8,III