Imprimer
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965738-1G OR965738-5G
APOSOR965738-1GEA 190 EUR
APOSOR965738-1G APOSOR965738-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₁H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927046
Numéro CAS: 353259-03-7