Imprimer
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965602-1G OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA 719 EUR
APOSOR965602-1G APOSOR965602-250MG
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691143
Numéro CAS: 32829-09-7