Imprimer
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965459-1G OR965459-5G
APOSOR965459-1GEA 270 EUR
APOSOR965459-1G APOSOR965459-5G
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01717314
Numéro CAS: 53356-51-7