Imprimer
2-Cyanobenzoate d'éthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-cyanobenzoate
OR965457-1G OR965457-5G
APOSOR965457-1GEA 56.7 EUR
APOSOR965457-1G APOSOR965457-5G
2-Cyanobenzoate d'éthyle 95%
2-Cyanobenzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD03423595
Numéro CAS: 6525-45-7