2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12922819 Numéro CAS: 1042141-33-2 |