4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
167762-80-3 |