Imprimer
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965394-1G OR965394-250MG
APOSOR965394-1GEA 538 EUR
APOSOR965394-1G APOSOR965394-250MG
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968784
Numéro CAS: 137890-05-2