Imprimer
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965293-10G OR965293-1G OR965293-5G
APOSOR965293-10GEA 456 EUR
APOSOR965293-10G APOSOR965293-1G APOSOR965293-5G
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 86704-55-4