Imprimer
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 177 EUR
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15530247
Numéro CAS: 95897-49-7