Imprimer
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR965026-100G OR965026-25G OR965026-5G
APOSOR965026-100GEA 290 EUR
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G APOSOR965026-5G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formule: C₅H₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798186
Numéro CAS: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III