Imprimer
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-3-morpholineacetic acid, 4-Boc-3-Carboxymethylmorpholine
OR964953-1G OR964953-250MG
APOSOR964953-1GEA 374 EUR
APOSOR964953-1G APOSOR964953-250MG
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114891
Numéro CAS: 859155-89-8