3-Bromophthalic anhydride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800402 Numéro CAS: 82-73-5 |