Imprimer
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964831-1G OR964831-5G
APOSOR964831-1GEA 72.5 EUR
APOSOR964831-1G APOSOR964831-5G
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060208
Numéro CAS: 6084-58-8