5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₇NO₃ Point de fusion: 260,5…263 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410257 Numéro CAS: 857283-84-2 |