Imprimer
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964762-1G OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA 405 EUR
APOSOR964762-1G APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11857697
Numéro CAS: 1138444-24-2