Imprimer
N-Acetyl-D-norvaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964516-1G OR964516-25G OR964516-5G
APOSOR964516-1GEA 0 EUR
APOSOR964516-1G APOSOR964516-25G APOSOR964516-5G
N-Acetyl-D-norvaline 95%
N-Acetyl-D-norvaline
Formule: C₇H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151962
Numéro CAS: 57357-56-9