Imprimer
Acetyl-L-threonine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ac-Thr-OH
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 EUR
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formule: C₆H₁₁NO₄
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037810
Numéro CAS: 17093-74-2