Imprimer
Fmoc-Bpa-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964394-1G OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 68.3 EUR
APOSOR964394-1G APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formule: C₃₁H₂₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151937
Numéro CAS: 117666-96-3