Imprimer
Boc-L-Cys-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid
OR964365-1G OR964365-25G OR964365-5G
APOSOR964365-1GEA 34.8 EUR
APOSOR964365-1G APOSOR964365-25G APOSOR964365-5G
Boc-L-Cys-OH 97%
Boc-L-Cys-OH
Formule: C₈H₁₅NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065565
Numéro CAS: 20887-95-0