Imprimer
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-N-methyl-L-norleucine
OR964309-1G OR964309-5G
APOSOR964309-1GEA 137 EUR
APOSOR964309-1G APOSOR964309-5G
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Boc-N-Me-Nle-OH
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153391
Numéro CAS: 117903-25-0