Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964300-1G OR964300-5G
APOSOR964300-1GEA 116 EUR
APOSOR964300-1G APOSOR964300-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Poids moléculaire: 165.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870510
Numéro CAS: 36397-23-6