Imprimer
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964275-1G OR964275-5G
APOSOR964275-1GEA 24.4 EUR
APOSOR964275-1G APOSOR964275-5G
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234823
Numéro CAS: 42287-94-5