Imprimer
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964221-1G OR964221-250MG
APOSOR964221-1GEA 40.1 EUR
APOSOR964221-1G APOSOR964221-250MG
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Methyl-3-cyanocinnamate
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064268
Numéro CAS: 52116-81-1