Imprimer
H-D-Lys(Z)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR964205-100G OR964205-25G OR964205-5G
APOSOR964205-100GEA 0 EUR
APOSOR964205-100G APOSOR964205-25G APOSOR964205-5G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063120
Numéro CAS: 34404-32-5