Imprimer
N-Benzoyl-D-alanine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bz-D-Ala-OH
OR964163-25G OR964163-5G
APOSOR964163-25GEA 63.8 EUR
APOSOR964163-25G APOSOR964163-5G
N-Benzoyl-D-alanine 98%
N-Benzoyl-D-alanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193.202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063127
Numéro CAS: 17966-60-8