Imprimer
Boc-D-norvaline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid, Boc-D-Nva-OH
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 85.7 EUR
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155638
Numéro CAS: 57521-85-4