2-Pyrrolidin-1-ylmethylpiperidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₂₀N₂ Poids moléculaire: 168.28 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03426449 Numéro CAS: 100158-63-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...