Oxyde de méthyle et de 1,2,3,4-tétrahydro-6-quinolyle 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00090494 Numéro CAS: 120-15-0 |