Imprimer
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ac-d-nle-oh
OR964093-25G OR964093-5G
APOSOR964093-25GEA 734 EUR
APOSOR964093-25G APOSOR964093-5G
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063171
Numéro CAS: 54896-21-8