Imprimer
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964017-1G OR964017-250MG
APOSOR964017-1GEA 31.6 EUR
APOSOR964017-1G APOSOR964017-250MG
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669336
Numéro CAS: 13729-77-6