Imprimer
2-Furan-2-ylethylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963942-1G OR963942-250MG OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA 144 EUR
APOSOR963942-1G APOSOR963942-250MG APOSOR963942-5G
2-Furan-2-ylethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113973
Numéro CAS: 1121-46-6