N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-Boc-D-threonine, Boc-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
Formule:
C₉H₁₇NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037807 Numéro CAS: 55674-67-4 |