Imprimer
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963899-1G OR963899-250MG
APOSOR963899-1GEA 132 EUR
APOSOR963899-1G APOSOR963899-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406127
Numéro CAS: 1119280-68-0