Imprimer
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963879-1G OR963879-250MG
APOSOR963879-1GEA 197 EUR
APOSOR963879-1G APOSOR963879-250MG
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864952
Numéro CAS: 343856-62-2