Imprimer
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Cys(Mob)-OH, N-Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-cysteine
OR963796-25G OR963796-100G
APOSOR963796-25GEA 74.1 EUR
APOSOR963796-25G APOSOR963796-100G
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH
Formule: C₁₆H₂₃NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038254
Numéro CAS: 18942-46-6