Imprimer
Glycyl-L-leucine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA 430 EUR
APOSOR963728-100G APOSOR963728-25G
Glycyl-L-leucine 98%
Glycyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Poids moléculaire: 188.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008127
Numéro CAS: 869-19-2