Imprimer
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963707-1G OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA 163 EUR
APOSOR963707-1G APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972112
Numéro CAS: 42465-53-2