Imprimer
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963539-1G OR963539-250MG
APOSOR963539-1GEA 534 EUR
APOSOR963539-1G APOSOR963539-250MG
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one
Formule: C₈H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035881
Numéro CAS: 405174-48-3