Imprimer
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite
OR963457-1G OR963457-5G OR963457-250MG
APOSOR963457-1GEA 120 EUR
APOSOR963457-1G APOSOR963457-5G APOSOR963457-250MG
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formule: C₈H₂₀NO₂P
Poids moléculaire: 193.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153505
Numéro CAS: 122194-07-4