Imprimer
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-acetamidopent-4-ynoate
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 183 EUR
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formule: C₉H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237477
Numéro CAS: 23235-05-4